Learn More
Ammonium citrate dibasic, Honeywell™
Codice prodotto. 16625783 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
pezzi 6
Codice prodotto. 16625783
Marca: Honeywell Research Chemicals 25102H6X1KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss., ≥98%
  • Base grade products, suitability tested for specific life science applications such as molecular biology or cell culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3012-65-5
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
Specifica
pH 4.5 - 5.5
Forma fisica Solid
Quantità 6 x 1 kg
Percent Purity ≥98%
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in plastica