Learn More
Ammonium-d{4} deuteroxide, 99% (Isotopic), 23.0-27.0 wt% soln. in D{2}O
Codice prodotto. 11302598
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11302598 1 g 1g
11312598 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11302598 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 022980.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 12168-30-8 | H5NO | 40.077 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12168-30-8
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 40.077
Numero MDL MFCD00064511
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
Sinonimo ammonium deuteroxide, ammonium-d4 deuteroxide solution, 25 wt. % in d2o, 99 atom % d
PubChem CID 16211396
SMILES N.O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium-d4 deuteroxide
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Indice di rifrazione 1.334
Sensibilità Moisture
Quantità 1 g
Formula lineare ND4OD
Numero UN UN2672
Peso formulazione 40.09
Percent Purity 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 23.0 to 27.0 wt% soln. in D2O