Learn More
Ammonium Dichromate, 99.5+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Marca:  Fisher Chemical A/4420/53
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7789-09-5 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1439 Chem class : 5.1 Pack group : II
Codice prodotto. 12685157
  • 138.00€ / 500g
Spedizione stimata
01-02-2021
Specifica
7789-09-5
10879
252.06
Solid
Orange
3 to 4
Cr2H8N2O7
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
252.07g/mol
Plastic powder jar
170°C
500g
Videos
SDS Documenti