Learn More
Ammonium Dichromate, 99.5+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7072815
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
7789-09-5
Cr2H8N2O7
252.06
10879
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
7789-09-5
Cr2H8N2O7
252.06
10879
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Punto di fusione 170°C
Colore Orange
pH 3 to 4
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 252.07g/mol
Imballaggio Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium dichromate, 99,5%+ , Specified (SLR)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .