Learn More
Ammonium dichromate, 99%
Codice prodotto. 10752295 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10752295 100 g Flacone in plastica 100g
10276260 500 g Flacone in plastica 500g
10126683 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10752295 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.70€
    28.80€ / 100g
    Risparmia 1.90€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7789-09-5 | H8Cr2N2O7 | 252.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-09-5
Formula molecolare H8Cr2N2O7
Molecular Weight (g/mol) 252.07
Numero MDL MFCD00010879
InChI Key JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Sinonimo ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
PubChem CID 24600
IUPAC Name diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium dichromate
Punto di fusione 170.0°C
Nota nome 99%
Colore Orange
Forma fisica Adhering Crystals
Quantità 100 g
Perdita all'essiccatura 3% max. (105°C, 4 hrs)
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodometry)
Formula lineare (NH4)2Cr2O7
Indice di Merck 15, 512
Informazioni di solubilità Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 252.07
Percent Purity 99%