Learn More
Ammonium dichromate, ACS, 99.5% min
Codice prodotto. 11396788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396788 500 g 500g
11386788 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11396788 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013444.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Catalysts, source of pure nitrogen, in lithography | CAS: 7789-09-5 | Cr2H8N2O7 | 252.06 g/mol
Catalysts, source of pure nitrogen, in lithography, manufacturing of pigmentsAmmonium dichromate is used in photo engraving, dye mordant, pigments, pickling, photography, process engraving, lithography, pyrotechnics, glazes for porcelain and china wares. It acts as a catalyst and a source of nitrogen in the laboratory and as the photoactive site. It is also used in the preparation of alizarin and chrome alum. Further, it is used in leather and oil industry for tanning and purification respectively. It is involved in the production of the phosphor raster television screens and other devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-09-5
Formula molecolare Cr2H8N2O7
Molecular Weight (g/mol) 252.06
Numero MDL MFCD00010879
InChI Key JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Sinonimo ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
PubChem CID 24600
IUPAC Name diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium dichromate
Punto di fusione 170°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Informazioni di solubilità Freely soluble in water.Soluble in water and alcohol. Insoluble in acetone.
Peso formulazione 252.1
Grado ACS Reagent