Learn More
Ammonium dichromate, ACS reagent
Codice prodotto. 12183761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12183761 500 g Flacone in plastica 500g
12173761 100 g Flacone in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 12183761 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446925000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.95€
    80.60€ / 500g
    Risparmia 5.35€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7789-09-5 | H8Cr2N2O7 | 252.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-09-5
Formula molecolare H8Cr2N2O7
Molecular Weight (g/mol) 252.07
InChI Key JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Sinonimo ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
PubChem CID 24600
IUPAC Name diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium dichromate
Punto di fusione 170.0°C
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare (NH4)2Cr2O7
Indice di Merck 15,512
Informazioni di solubilità Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 252.07
Grado Reagente ACS