Learn More
Ammonium Dihydrogen Orthophosphate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10558990 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10558990 500 g 500g
10428400 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10558990 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/4560/53
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Ammonium Dihydrogen Orthophosphate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-76-1
Formula molecolare H6NO4P
Molecular Weight (g/mol) 115.03
Numero MDL MFCD00003396
InChI Key LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name phosphoric acid amine
SMILES N.OP(O)(O)=O
Specifica
Punto di fusione 190°C
Colore Bianco
pH 3.8 to 4.4
Forma fisica Solido
Quantità 500 g
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Peso formulazione 115.03g/mol