Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium dihydrogen phosphate |
| Punto di fusione | 190.0°C |
| Colore | White |
| pH | 3.8 to 4.4 (5% soln. at 25°C) |
| Forma fisica | Crystalline Solid |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Densità | 1.8 |
| Formula lineare | NH4H2PO4 |
| Vedi altri risultati |