Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium dihydrogen phosphate |
| Punto di fusione | 190.0°C |
| CAS | 7722-76-1 |
| Quantità | 250 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Formula molecolare | H6NO4P |
| Formula lineare | NH4H2PO4 |
| Numero MDL | MFCD00003396 |
| Indice di Merck | 15,541 |
| Vedi altri risultati |