Learn More
Ammonium Ferric Disulfate Dodecahydrate, TRC
Codice prodotto. 30336540
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336540 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336540 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA634113100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium iron(III) disulfate dodecahydrate
CAS 7783-83-7
Quantità 100 g
Formula molecolare Fe . H4 N . 12 H2 O . 2 O4 S
Sinonimo Sulfuric acid, ammonium iron(3+) salt (2:1:1), dodecahydrate (8CI,9CI), Ammonium ferric disulfate dodecahydrate, Ammonium ferric sulfate dodecahydrate, Ammonium iron disulfate dodecahydrate, Ammonium iron sulfate ((NH4)Fe(SO4)2) dodecahydrate, Ammonium ir
InChI Formula InChI=1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name azanium;iron(3+);disulfate;dodecahydrate
Molecular Weight (g/mol) 482.192
Peso formulazione 482