Learn More
Ammonium fluoride, 0.5M solution in methanol, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10098319 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 10098319
Marca: Thermo Scientific Acros 428891000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 65.0°C
Materiale o nome chimico Ammonium fluoride
Punto di fusione -98.0°C
CAS 12125-01-8, 67-56-1
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Formula molecolare FH4N
Formula lineare NH4F
Numero MDL MFCD00011423
Punto d'infiammabilità 11°C
Indice di Merck 15, 519
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
InChI Key LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.F
IUPAC Name amine hydrofluoride
Molecular Weight (g/mol) 37.04
Peso formulazione 37.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.45 to 0.55M
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.82
Densità 0.8200g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium fluoride, 0.5M solution in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .