Learn More
Ammonium Fluoride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15662020 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
6 x 500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
pezzi 6
Codice prodotto. 15662020
Marca: Honeywell-Fluka 2160116X500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12125-01-8
Formula molecolare FH4N
Molecular Weight (g/mol) 37.04
Numero MDL MFCD00011423
InChI Key LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name amine hydrofluoride
SMILES N.F
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Fluoride
Quantità 6 x 500 g
Formula lineare NH4F
Numero UN 2505
Peso formulazione 37.04g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
Residuo dopo la combustione ≤0.01%