Learn More
Ammonium fluoride - hydrofluoric acid mixture, Solstice
Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
| CAS | 1341-49-7, 12125-01-8, 7732-18-5 |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| CAS min. % | ≥10.00%, ≥20.00%, ≥50.00% |
| CAS max % | <20.00%, <30.00%, <70.00% |
| Note sul grado di purezza | Semiconductor grade reagent |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Quantità | 2.5 L |
| Forma fisica | Liquid, clear |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium fluoride - hydrofluoric acid mixture
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium fluoride, ammonium bifluoride