Learn More
Ammonium Formate in Methanol, 10mM, with 0.05% Formic Acid, LC-MS
Product Code. 15203075 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Borosilicate Glass Bottle
Unit Size:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
15203075 1 L Borosilicate Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15203075 Supplier Fisher Chemical Supplier No. MB1221
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Mobile phase blend suitable for analysis such as vitamin D and drugs of abuse testing, and packaged in a borosilicate glass bottle that can be used directly on the LC-MS instrument. | CAS: 540-69-2 | CH4O | 32.04 g/mol
Ammonium Formate in Methanol, 10mM, with 0.05% Formic Acid, 0.57 to 0.69g/L (Ammonium Formate, w/v), CAS Number-540-69-2, 67-56-1, 64-18-6
  • Suitable for use in LC/MS and UHPLC applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Mobile phase blend suitable for vitamin D and drugs of abuse testing  
  • Packaged in borosilicate glass bottles to prevent metal adduct formation, which can be used directly on the instrument
  • Ammonium formate- a commonly used HPLC buffer that is compatible with LC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Punti di ebollizione 64.7°C
Materiale o nome chimico Ammonium Formate in Methanol, 10mM, with 0.05% Formic Acid
Nota nome Mobile-phase solvent blend
CAS 540-69-2, 67-56-1, 64-18-6
pH 3.5 (25°C)
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Imballaggio Borosilicate Glass Bottle
Pressione del vapore 128 at 20°C
Densità 0.791 g/cm3
Formula molecolare CH4O
Numero MDL MFCD00004595
Sinonimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Grado UHPLC-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10mM Ammonium Formate
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 10mM Ammonium Formate in Methanol + 0.05% Formic Acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol