Learn More
Ammonium formate, 98+%
Codice prodotto. 11352468
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11352468 250 g 250g
11362468 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11352468 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014517.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 540-69-2 | CH5NO2 | 63.056 g/mol
Ammonium formate is widely used in various organic reactions like Leuckart reaction which involves the reductive amination of aldehydes and ketones. It serves as a buffer in high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC/MS). It finds application in palladium on carbon (Pd/C) reduction of functional groups. For example, reduction of alkenes to alkanes and formaldehyde to methanol. It is also used to prepare formic acid insitu as well as used to store formic acid by making it as an ammonium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-69-2
Formula molecolare CH5NO2
Molecular Weight (g/mol) 63.056
Numero MDL MFCD00013103
InChI Key VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC Name azanium;formate
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium formate
Punto di fusione ∼116°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Odore Ammonia-like
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.28 g/mL
Formula lineare HCO2NH4
Beilstein 3625095
Indice di Merck 14,523
Informazioni di solubilità Soluble in water,liquid ammonia and alcohol.
Peso formulazione 63.06
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium formate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium formate