Learn More
Ammonium formate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10131850 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
500 g
Unit Size:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
10131850 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10131850 Supplier Fisher Chemical Supplier No. A/5040/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Punto di fusione 115°C
CAS 540-69-2
Colore White
pH 6.0 to 7.0
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare CH5NO2
Numero MDL 13103
InChI Key VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC=O
IUPAC Name formic acid amine
Molecular Weight (g/mol) 63.06
Peso formulazione 63.06g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium formate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.