Learn More
Ammonium Formate, for HPLC, Solstice
Codice prodotto. 15671580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15671580 250 g 250g
15681580 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15671580 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 17843250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00€
    356.84€ / 250g
    Risparmia 69.16€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
for HPLC,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 540-69-2
Formula molecolare CH5NO2
Molecular Weight (g/mol) 63.056
Numero MDL MFCD00013103
InChI Key VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC Name azanium;formate
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Formate
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Formula lineare HCO2NH4
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Informazioni di solubilità Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Peso formulazione 63.06g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado HPLC
Densità 1.26g/mL at 25°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium formate