Learn More
Ammonium Formate, LC-MS Ultra, Solstice
Codice prodotto. 15681400
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15681400 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15681400 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 1426625G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-01-2027
Aggiungi al carrello
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra; eluent additive for UHPLC-MS
  • Per le applicazioni LC-MS e UHPLC più complesse
  • Testato per idoneità UHPLC-MS
  • Massima purezza del solvente per bassi limiti di rilevamento
  • Rumore linea di base MS estremamente basso
  • Riproducibilità esemplare tra lotti
  • Bassi livelli di metalli in tracce
  • Confezionato in flaconi di vetro borosilicato trasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Formate
CAS 540-69-2
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Formula molecolare CH5NO2
Formula lineare HCO2NH4
Numero MDL MFCD00013103
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Sinonimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
InChI Key VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC Name azanium;formate
Molecular Weight (g/mol) 63.056
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Peso formulazione 63.06g/mol
Grado LC-MS Ultra
Densità 1.26g/mL at 25°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium formate