Learn More
Ammonium Formate, TRC
Codice prodotto. 30005075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30005075 50 g 50g
30004125 100 g 100g
30003578 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30005075 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA63400550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 540-69-2
Formula molecolare CH2O2 . NH3
Molecular Weight (g/mol) 63.06
Sinonimo Formic Acid Ammonium
IUPAC Name azanium;formate
SMILES N.OC=O
Specifications
Materiale o nome chimico Ammonium Formate
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3