Learn More
Ammonium Glycyrrhizinate (>80%), TRC
Codice prodotto. 30136469
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136469 100 g 100g
30003773 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136469 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA634010100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53956-04-0
Formula molecolare C42H65NO16
Molecular Weight (g/mol) 839.96
Sinonimo (3β,20β)-20-Carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranuronosyl- α-D-glucopyranosiduronic Acid Ammonium Salt, (3β,20β)-20-Carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl-2-O-β-D-Glucopyranuronosyl-α-D-Glucopyranosiduronic Acid Monoammonium Salt, (+)-Glycyram, 18β-Glycyrrhizic acid Monoammonium Salt, Ammonium Glycyrrhizate, Ammonium Glycyrrhizinate, Glycamil, Glycymin, Glycyron Ammonium Salt, Glycyron monoammonium salt, Glycyrram, Glycyrrhizic Acid Ammonium Salt, Glycyrrhizic Acid Monoammonium Salt, Glycyrrhizin Ammonium Salt, Glycyrrhizin Monoammonium Salt, Magnasweet, Monoammonium 18β-Glycyrrhizinate, Monoammonium Glycyrrhizate, Monoammonium Glycyrrhizinate, NSC 2800, NSC 35348;
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(((2S,3R,4S,5S,6S)-6-carboxy-2-(((3S,4aR,6aR,6bS,8aS,11S,12aR,14aR,14bS)-11-carboxy-4,4,6a,6b,8a,11,14b-heptamethyl-14-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-icosahydropicen-3-yl)oxy)-4,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
SMILES [H][C@@]12C[C@@H](C)(C(O)=O)CC[C@]1(C)CC[C@H]3(C)C2=CC([C@@H]4([H])[C@@]3(C)CC[C@H]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O[C@H]6O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O7)C5(C)C)=O.N
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium glycyrrhizate
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C42H62O16.H3N/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50;/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54);1H3/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+;/m0./s1
Peso formulazione 839.43