Learn More
Ammonium glycyrrhizinate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471969
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16471969 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY76225
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Ammonium glycyrrhizinate (Monoammonium glycyrrhizinate) has various pharmacological actions such as anti-inflammatory, antiallergic, antigastriculcer, and antihepatitis activities.
Ammonium glycyrrhizinate (Monoammonium glycyrrhizinate) has various pharmacological actions such as anti-inflammatory, antiallergic, antigastriculcer, and antihepatitis activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium glycyrrhizinate
Forma fisica Solid
CAS 53956-04-0
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C42H65NO16
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Monoammonium glycyrrhizinateGlycyrrhizic acid ammonium saltAmmonium glycyrrhizate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (119.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@]([C@](CC2)(C)[C@@]3(C)C([C@]([C@@]4(C)CC3)([H])C[C@@](CC4)(C)C(O)=O)=C1)([H])[C@](CC5)(C)[C@]2([H])C([C@H]5O[C@@H](O[C@H](C(O)=O)[C@H]6O)[C@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]7O)O[C@@H]7C(O)=O)[C@H]6O)(C)C.N
Molecular Weight (g/mol) 839.96
Peso formulazione 839.96
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only