Learn More
Ammonium hexachloroosmate(IV), Premion™, 99.99% (metals basis), Os 42.8% min
Codice prodotto. 11346957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11346957 1 g 1g
11326957 0.5 g 0.50g
11336957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11346957 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010823.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 12125-08-5 | Cl6H8N2Os | 439.00 g/mol
Ammonium hexachloroosmate(IV) is suitable for glass, optic and ceramic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12125-08-5
Formula molecolare Cl6H8N2Os
Molecular Weight (g/mol) 439.00
Numero MDL MFCD00010883
InChI Key JRHMYOOMZKAPKT-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo ammonium hexachloroosmate iv, nh4 2oscl6, osmium iv-ammonium chloride, diazanium;hexachloroosmium 2-, diammonium hexachloroosmiumdiuide, ammonium hexachloroosmiate iv , premion
PubChem CID 11729867
SMILES [NH4+].[NH4+].Cl[Os+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium hexachloroosmate(IV)
Punto di fusione 170°C (sublimation)
Colore Brown to Black
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 2.9 g/mL
Formula lineare (NH4)2OsCl6
Indice di Merck 14,536
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name diazanium;hexachloroosmium(2-)
Peso formulazione 438.99
Percent Purity 99.99%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Os 42.8% min.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium hexachloroosmiate(IV)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hexachloroosmiate(IV)