Learn More
Ammonium Hexacyanoferrate(Ii) Hydrate, ≥92.0% anhydrous basis (RT), Solstice
Codice prodotto. 15610910 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15610910 250 g Flacone in polietilene 250g
15620910 50 g Flacone in polietilene 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15610910 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 09810250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Spot test reagent, for the determination of Ca,≥92.0% anhydrous basis (RT), ≤15% water
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14481-29-9
Formula molecolare C6H16FeN10
Molecular Weight (g/mol) 284.109
Numero MDL MFCD00149957
InChI Key ZXQVPEBHZMCRMC-UHFFFAOYSA-R
Sinonimo ammonium ferrocyanide, ammonium hexacyanoferrate ii, ammoniumferrocyanid, tetraammonium ferrocyanide, ammonium hexacyanoferrate 4-, tetraammonium hexacyanidoferrate, ammonium hexacyanidoferrate ii, ammonium hexacyanidoferrate 4-, nh4 4 fe cn 6
PubChem CID 17756740
IUPAC Name tetraazanium;iron(2+);hexacyanide
SMILES [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[Fe+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Hexacyanoferrate(II) Hydrate
Colore Green to White
Quantità 250 g
Formula lineare (NH4)4[Fe(CN)6] · xH2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 284.10g/mol (anhydrous basis)
Percent Purity ≥92.0% anhydrous basis (RT)
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder