Learn More
Ammonium hexafluorophosphate, 99%, pure
Codice prodotto. 10616062 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10616062 100 g Flacone in plastica 100g
10312523 5 g Flacone in plastica 5g
10032730 25 g Flacone in plastica 25g
10287403 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10616062 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202321000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    298.00€ / 100g
    Risparmia 20.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16941-11-0 | H4F6NP | 163 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16941-11-0
Formula molecolare H4F6NP
Molecular Weight (g/mol) 163
Numero MDL MFCD00064642
InChI Key NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
PubChem CID 9793912
IUPAC Name azanium;hexafluorophosphate
SMILES [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium hexafluorophosphate
Punto di fusione 198°C
Nota nome 99.5%
Colore White to Beige
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
Quantità 100 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 2.18
Intervallo percentuale saggio 99%
Densità 2.1800g/mL
Formula lineare NH4PF6
Indice di Merck 15, 523
Informazioni di solubilità Solubility in water: 74.8g/100mL (20 c). Other solubilities: soluble in acetone,methanol,ethanol and methyl,acetate
Peso formulazione 163
Percent Purity 99%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium hexafluorophosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.