Learn More
Ammonium Hexafluorophosphate, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15640910 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15640910 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15640910 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 0982025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
≥98.0% (as NH4PF6, gravimetric)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Hexafluorophosphate
CAS 16941-11-0
Quantità 25 g
Formula molecolare F6H4NP
Formula lineare NH4PF6
Numero MDL MFCD00064642
Numero UN 3260
Sinonimo ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
Informazioni di solubilità Soluble in water , 50mg/mL
InChI Key NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
SMILES [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
IUPAC Name azanium;hexafluorophosphate
Molecular Weight (g/mol) 163.003
PubChem CID 9793912
Peso formulazione 163g/mol
Percent Purity ≥98% (as NH4PF6)
Densità 2.18g/mL at 25°C