Learn More
Ammonium Hexafluorophosphate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Hexafluorophosphate |
| CAS | 16941-11-0 |
| Quantità | 5 g |
| Formula molecolare | F6H4NP |
| Sinonimo | Hexafluoro-phosphate(1-) Ammonium, Ammonium Hexafluorophosphate, Ammonium Hexafluorophosphate(1-), NSC 403554, NSC 407930 |
| InChI Formula | InChI=1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1 |
| SMILES | [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC Name | azanium;hexafluorophosphate |
| Molecular Weight (g/mol) | 163 |
| Peso formulazione | 162.9986 |