Learn More
Ammonium Hexafluorophosphate, TRC
Codice prodotto. 30334662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30334662 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30334662 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA63402525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Hexafluorophosphate
CAS 16941-11-0
Quantità 25 g
Formula molecolare F6H4NP
Sinonimo Hexafluoro-phosphate(1-) Ammonium, Ammonium Hexafluorophosphate, Ammonium Hexafluorophosphate(1-), NSC 403554, NSC 407930
InChI Formula InChI=1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1
SMILES [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
IUPAC Name azanium;hexafluorophosphate
Molecular Weight (g/mol) 163
Peso formulazione 162.9986