Learn More
Ammonium Hydrogen Carbonate, Certified AR for analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10795701 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10795701 250 g 250g
10141800 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10795701 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/5160/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Ammonium Hydrogen Carbonate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1066-33-7
Formula molecolare CH5NO3
Molecular Weight (g/mol) 79.06
Numero MDL MFCD00012138
InChI Key ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name carbonic acid amine
SMILES N.OC(O)=O
Specifica
Punto di fusione 105°C
Colore White
pH 8
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 79.06g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 67 hPa at 20°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium bicarbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.