Learn More
Ammonium hydrogen difluoride, 95%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10358440 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10358440 1 kg Flacone in plastica 1kg
10296973 250 g Flacone in plastica 250g
10696612 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10358440 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208820010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    160.00€ / 1kg
    Risparmia 11.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1341-49-7
Formula molecolare F2H5N
Molecular Weight (g/mol) 57.04
Numero MDL MFCD00012018
InChI Key KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Ammonium bifluoride
IUPAC Name amine dihydrofluoride
SMILES N.F.F
Specifica
Punti di ebollizione 230.0°C
Materiale o nome chimico Ammonium hydrogen difluoride
Punto di fusione 125.0°C
Nota nome tech., 95%
Colore White
Forma fisica Flakes or Scales
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula lineare (NH4)HF2
Indice di Merck 15, 495
Informazioni di solubilità Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water, soluble in ethanol
Peso formulazione 57.04
Percent Purity 95%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium hydrogen difluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.