Learn More
Ammonium Hydrogen Difluoride, 95%, Reagent grade, Solstice
Codice prodotto. 15652240 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15652240 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
15662240 25 g Flacone in polietilene 25g
15672240 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15652240 Fornitore Fluka N. del fornitore 2248202.5KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Reagent Grade, 95%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1341-49-7
Formula molecolare F2H5N
Molecular Weight (g/mol) 57.04
Numero MDL MFCD00012018
InChI Key KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name amine dihydrofluoride
SMILES N.F.F
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Hydrogen Difluoride
Punto di fusione 125°C
Colore White
Quantità 2.5 kg
Formula lineare NH4HF2
Numero UN UN1727
Peso formulazione 57.04g/mol
Percent Purity 95%
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystals or flakes
Densità 1.500g/cm3 at 20°C