Learn More
Ammonium Hydrogen Difluoride, 95%, Reagent grade, Solstice
Codice prodotto. 15662240 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15662240 25 g Flacone in polietilene 25g
15672240 500 g Flacone in polietilene 500g
15652240 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15662240 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 22482025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Reagent Grade, 95%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1341-49-7
Formula molecolare F2H5N
Molecular Weight (g/mol) 57.04
Numero MDL MFCD00012018
InChI Key KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name amine dihydrofluoride
SMILES N.F.F
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Hydrogen Difluoride
Punto di fusione 125°C
Colore White
Quantità 25 g
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystals or flakes
Densità 1.500g/cm3 at 20°C
Formula lineare NH4HF2
Numero UN UN1727
Peso formulazione 57.04g/mol
Percent Purity 95%
Grado Reagent