Learn More
Ammonium Hydrogen Difluoride, 95%, Reagent grade, Honeywell™
Catalog Number p-7120174
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
1341-49-7
F2H5N
57.04
MFCD00012018
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
amine dihydrofluoride
N.F.F
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
1341-49-7
F2H5N
57.04
MFCD00012018
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
amine dihydrofluoride
N.F.F
Reagent Grade, 95%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ammonium Hydrogen Difluoride
Punto di fusione 125°C
Colore White
Quantità 25 g
Formula lineare NH4HF2
Numero UN UN1727
Peso formulazione 57.04g/mol
Percent Purity 95%
Grado Reagent
Imballaggio Poly Bottle
Aspetto Crystals or flakes
Densità 1.500g/cm3 at 20°C