Learn More
Ammonium hydrogen difluoride, 99.99%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11974161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11974161 100 g Glass bottle 100g
11964161 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11974161 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436991000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1341-49-7
Formula molecolare F2H5N
Molecular Weight (g/mol) 57.04
Numero MDL MFCD00012018
InChI Key KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Ammonium bifluoride
IUPAC Name amine dihydrofluoride
SMILES N.F.F
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium hydrogen difluoride
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare (NH4)HF2
Peso formulazione 57.04
Grado Base per metalli in tracce