Learn More
Ammonium hydrogen fluoride, 95%, remainder mainly ammonium fluoride, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Employed in a new hydrothermal synthesis of complex fluorides NaHoF4 and NaEuF4 these interesting compounds have the fluorite structure and are important for solid-state lasers as well as for photoluminescence and magnetic characteristics
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Employed in a new hydrothermal synthesis of complex fluorides NaHoF4 and NaEuF4 these interesting compounds have the fluorite structure and are important for solid-state lasers as well as for photoluminescence and magnetic characteristics
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 238°C (decomposition) |
| Materiale o nome chimico | Ammonium hydrogen fluoride |
| Punto di fusione | 120°C to 122°C |
| pH | 2 to 3 |
| Quantità | 100 g |
| Odore | Ammonia-like |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Note percentuale saggio | remainder mainly ammonium fluoride |
| Densità | 1.5 |
| Formula lineare | (NH4)HF2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonium hydrogen fluoride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bifluoride