Learn More
Ammonium hydrogen fluoride, 95%, remainder mainly ammonium fluoride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11344006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11344006 2500 g 2.50kg
11324006 100 g 100g
11334006 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11344006 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17237.0E
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1341-49-7 | Molecular Formula: F2H5N | Molecular Weight: 57.04 g/mol
Employed in a new hydrothermal synthesis of complex fluorides NaHoF4 and NaEuF4 these interesting compounds have the fluorite structure and are important for solid-state lasers as well as for photoluminescence and magnetic characteristics
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Employed in a new hydrothermal synthesis of complex fluorides NaHoF4 and NaEuF4 these interesting compounds have the fluorite structure and are important for solid-state lasers as well as for photoluminescence and magnetic characteristics
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1341-49-7
Formula molecolare F2H5N
Molecular Weight (g/mol) 57.04
Numero MDL MFCD00012018
InChI Key KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Ammonium bifluoride
IUPAC Name amine dihydrofluoride
SMILES N.F.F
Specifica
Punti di ebollizione 238°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Ammonium hydrogen fluoride
Punto di fusione 120°C to 122°C
pH 2 to 3
Quantità 2500 g
Odore Ammonia-like
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio remainder mainly ammonium fluoride
Densità 1.5
Formula lineare (NH4)HF2
Numero UN UN1727
Indice di Merck 14,498
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 57.04
Percent Purity 95%