Learn More
Ammonium hydrogen fluoride, tech. 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11396968
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396968 2 kg 2kg
11386968 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11396968 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014660.A3
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Ammonium hydrogen fluoride is used as a chemical reagent in analysis and an antiseptic. It is also used in ceramics, electroplating, component of glass etchants as well as food processing equipment disinfectant. It acts as an intermediate in the production of hydrofluoric acid from hexafluorosilicic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1341-49-7
Formula molecolare F2H5N
Molecular Weight (g/mol) 57.04
Numero MDL MFCD00012018
InChI Key KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Ammonium bifluoride
IUPAC Name amine dihydrofluoride
SMILES N.F.F
Specifica
Punti di ebollizione 238°C
Materiale o nome chimico Ammonium hydrogen fluoride
Punto di fusione 120°C to 122°C
pH 2 to 3
Forma fisica Flakes
Quantità 2 kg
Numero UN UN1727
Indice di Merck 14,498
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Peso formulazione 57.04
Percent Purity 95%
Grado Caratteristiche
Odore Ammonia-like
Sensibilità Hygroscopic
Densità 1.500 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium hydrogen fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bifluoride