Learn More
Ammonium hydrogen sulfate, 99%, for analysis
Codice prodotto. 10370734 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10370734 250 g Glass bottle 250g
10065073 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10370734 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 389412500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7803-63-6 | H5NO4S | 115.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7803-63-6
Formula molecolare H5NO4S
Molecular Weight (g/mol) 115.10
Numero MDL MFCD00051073
InChI Key BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
PubChem CID 24655
SMILES [NH4+].OS([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 350.0°C
Materiale o nome chimico Ammonium hydrogen sulfate
Punto di fusione 147.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare NH4HSO4
Indice di Merck 15, 497
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, acetone and, pyridine
IUPAC Name azanium;hydrogen sulfate
Peso formulazione 115.11
Percent Purity 99%
Grado Analytical
Imballaggio Glass bottle
Residuo dopo la combustione 0.01% max. (600°C)