Learn More
Ammonium Hydrogen Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10458780 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10458780 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10458780 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/5400/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Punti di ebollizione 350°C
Punto di fusione 147°C
CAS 7803-63-6
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare H5NO4S
Numero MDL 51073
InChI Key BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC Name ammonium hydrogen sulfate
Molecular Weight (g/mol) 115.10
Peso formulazione 115.11g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica