Learn More
Ammonium hydrogen sulfate, extra pure
Codice prodotto. 11914261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11914261 1 kg 1kg
11924261 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11914261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445910010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7803-63-6 | H5NO4S | 115.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7803-63-6
Formula molecolare H5NO4S
Molecular Weight (g/mol) 115.10
InChI Key BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
PubChem CID 24655
SMILES [NH4+].OS([O-])(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 350.0°C
Materiale o nome chimico Ammonium hydrogen sulfate
Punto di fusione 147.0°C
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio Extra pure
Formula lineare NH4HSO4
Indice di Merck 15,497
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, acetone and, pyridine
IUPAC Name ammonium hydrogen sulfate
Peso formulazione 115.11
Grado Ultrapuro