Learn More
Ammonium hydroxide, 25% NH{3}, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11399119
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399119 250 mL 250mL
11366329 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399119 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 087903.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Ammonium hydroxide is widely utilized as a leavening agent or acidity regulator in food production. It serves as a precursor to some alkyl amines and is also used in the tobacco industry for flavor enhancement and as a processing aid. During furniture making, it combines with tannic acid and is used to darken or stain wood by making it iron salts. In chemical laboratories, it used for qualitative inorganic analysis, as a complexant and as a base. It is used to clean gold, silver and platinum jewelry. It is an active component of Tollens' reagent (consisting of a solution of silver nitrate and ammonia) and is used to determine the presence of aldehyde or alpha-hydroxy ketone functional groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium hydroxide
Colore Colorless
Intervallo percentuale saggio 99.99% (metals basis)
Densità 0.91 g/cm3 at 20°C
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Quantità 250 mL
IUPAC Name amine hydrate
Peso formulazione 35.05
Odore Ammonia-like
Pressione del vapore 362mm Hg at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium hydroxide, 25% NH3
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH044-Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide