Learn More
Ammonium Hydroxide, 28.0 to 30.0%, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15598644 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15598644 500 mL Glass Bottle Pezzo
15508654 2.5 L Glass Bottle Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15598644 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 972101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.23€
    58.23€ / pezzi 1
    Risparmia 11.00€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-03-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Hydroxide
Quantità 500 mL
IUPAC Name azano; idrossido
Peso formulazione 35.05
Percent Purity 28.0 to 30.0%
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 0.90kg