Learn More
Ammonium Hydroxide, 30%, BAKER INSTRA-ANALYZED Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15528654 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Poly container
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15528654 500 mL Poly container Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15528654 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 973301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.27€
    147.27€ / pezzi 1
    Risparmia 21.00€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-05-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Hydroxide, 30%
CAS 1336-21-6
Intervallo percentuale saggio 28.0 to 30.0 %
Formula molecolare H5NO
Numero MDL MFCD00066650
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Quantità 500 mL
SMILES N.O
IUPAC Name azano; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Peso formulazione 35.05
Percent Purity 28.0 to 30.0%
Imballaggio Poly container