Learn More
Ammonium Hydroxide, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31750607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
31750607 500 mL Glass Bottle 500mL
31749841 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31750607 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore RABA0020500D1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC Name amine hydrate
SMILES N.O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Hydroxide
Colore Colorless
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Concentration or Composition Notes 28.0-30.0% as NH3
Quantità 500 mL
Percent Purity 28 to 30%
Grado ACS
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid