Learn More
Ammonium hydroxide, for analysis, 20% solution in water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Ammonium hydroxide |
| Colore | Brown-Green to Brown-Purple |
| Formula lineare | NH4OH |
| Densità | 0.9200g/mL |
| Indice di Merck | 15, 491 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
| Quantità | 1 L |
| IUPAC Name | amine hydrate |
| Peso formulazione | 35.05 |
| Percent Purity | ≥20% (Acidimetry) |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ammonium hydroxide, 20-22% solution in water
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.