Learn More
Ammonium hydroxide, for analysis, 20% solution in water
Codice prodotto. 11300846 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11300846 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10300864 1 L Glass Bottle 1L
10278993 25 L Metal drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11300846 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 390070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.10€
    55.40€ / 2.5L
    Risparmia 1.70€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium hydroxide
Colore Brown-Green to Brown-Purple
Formula lineare NH4OH
Densità 0.9200g/mL
Indice di Merck 15, 491
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Quantità 2.5 L
IUPAC Name azano; idrossido
Peso formulazione 35.05
Percent Purity ≥20% (Acidimetry)
Grado Analytical
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 0.92
Forma fisica Solution