Learn More
Ammonium Hydroxide Solution, ACS Reagent, 28.0 to 30.0% NH3 basis, Solstice
Codice prodotto. 15672090
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
12 x 100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
25mL
500mL
pezzi 12
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15672090 1 L 1L
15688330 25 mL 25mL
15652090 100 mL 100mL
15692090 500 mL 500mL
15662090 12 x 100 mL pezzi 12
15682090 2.5 L 2.50L
15602100 6 x 500 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15672090 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2212281L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.39€
    49.43€ / 1L
    Risparmia 4.96€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-03-2027
Aggiungi al carrello
ACS Reagent, 28.0-30.0% NH3 basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Hydroxide Solution
Formula lineare NH4OH
Concentrazione 28 to 30% NH3 basis
Beilstein 3587154
Densità 0.9g/mL at 25°C
Quantità 1 L
IUPAC Name azano; idrossido
Limite di esplosione 0.27
Peso formulazione 35.05g/mol
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass Bottle
Residuo dopo la combustione ≤0.002%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium hydroxide solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, aqueous solution