Learn More
Ammonium Hydroxide Solution, Honeywell™
Codice prodotto. 15691570 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 15691570
Marca: Honeywell-Fluka 17837100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Hydroxide Solution
Colore Colorless
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Formula lineare NH4OH
Concentrazione approx.10% in water
Numero MDL MFCD00066650
Numero UN UN2672
Beilstein 3587154
Densità 0.9g/mL at 25°C
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Quantità 100 mL
SMILES N.O
IUPAC Name amine hydrate
Limite di esplosione 0.27
Molecular Weight (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Peso formulazione 35.05g/mol
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid