Learn More
Ammonium Hydroxide Solution, puriss. p.a., 0%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15670920 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15670920
Marca: Honeywell-Fluka 098611L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., packed in coated, shock- and leak-protected glass bottle, 25% NH3 in H2O (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Hydroxide Solution
pH Alkaline
Colore Colorless
Punti di ebollizione 24°C (1013hPa)
CAS 1336-21-6
Punto di fusione -92°C
Formula molecolare H5NO
Formula lineare NH4OH
Numero MDL MFCD00066650
Numero UN UN2672
Beilstein 3587154
Densità 0.91g/mL at 20°C, 0.9g/mL at 25°C
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
Informazioni di solubilità Completely miscible
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Quantità 1 L
SMILES N.O
IUPAC Name azano; idrossido
Limite di esplosione 0.27
Molecular Weight (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Peso formulazione 35.05g/mol
Percent Purity 0%
Grado puriss. p.a.
Odore Stinging ammoniacal
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquid