Learn More
Ammonium Hydroxide Solution, TraceSELECT™, Solstice
Descrizione
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
- ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
- sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
- the acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (μg/kg) trace range
- packaged in high-quality containers appropriate for each product
- the reagents are produced and bottled under clean-room conditions
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Hydroxide Solution |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 24°C |
| Punto di fusione | -92°C |
| Formula lineare | NH4OH |
| Concentrazione | ≥25% in H2O |
| Numero UN | UN2672 |
| Beilstein | 3587154 |
| Densità | 0.9g/mL at 25°C, 0.91g/mL at 20°C |
| Quantità | 500 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium hydroxide solution
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, aqueous solution